Learn More
Contec™ CyChlor
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7147928 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
5 L
Tipo di contenitore:
Contenitore con tappo
Flacone con erogatore spray
Dimensione della confezione:
2 bottiglie
6 bottiglie
Codice prodotto. 15929875
Marca: Contec™ FBC100CC
Pronto all'uso ed efficace contro batteri e lieviti in soli 3 minuti. Contec™ CyChlor è un nuovo disinfettante ad ampio spettro progettato per l'uso quotidiano.
  • L'efficacia ad ampio spettro in 3 minuti consente di risparmiare il tempo dedicato alla biodecontaminazione.
  • Filtrato a 0,2 micron e riempito in un ambiente di grado A per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
  • Non contiene ammonio quaternario o tensioattivo, pertanto ha un residuo molto basso, che consente di risparmiare tempo nella rimozione dei residui
  • Nessuna classificazione di pericolo, pertanto sono richiesti solo i DPI di base e non è necessario uno smaltimento speciale
  • L’erogatore spray può essere impostato su getto o spruzzo: le gocce di grandi dimensioni riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura della superficie
  • Confezionato in doppio involucro in confezioni a strappo lineare, in modo che ogni sacchetto sia facile da aprire anche quando si indossano i guanti
  • Non classificato come corrosivo e utilizzabile in completa sicurezza in tutte le aree della camera bianca – Occorre eliminare un po' di testo casuale dalla parte finale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Disinfettante
Forma Liquido
pH Da 3 a 6
Scent Senza profumo
Sterilità Non sterile
Aspetto Incolore
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Trasparente
Composizione Liquido
Tipo di contenitore Contenitore con tappo
Monouso Uso limitato
Filtrato Filtrato
Infiammabile No
Quantità 6/confezione
Volume (sistema metrico) 1 L
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado