Learn More
Cyclin B1 Antibody (V92.1), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NB100-2648AF700
Codice prodotto. 18649789
  • 632.00€ / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descripción
Descripción
Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human, Mouse, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cyclin B1
Monoclonal
Alexa Fluor 700
CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Hamster Cyclin B1
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators, Tumor Suppressors
891
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
V92.1
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Hamster
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado