Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody.
178.95€ - 943.34€
Specifications
Antigene Cyclin D1/Bcl-1
Clone SP4
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
View More Specs
Products 4
Product Code Brand Quantità Forma Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantità Forma Price Quantity & Availability  
10733436
View Documents
Epredia™
RM-9104-S0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11594564
View Documents
Epredia™
RM-9104-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
592.00€
476.17€ / 100µL
Risparmia 115.83€
19% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
12653687
View Documents
Epredia™
RM-9104-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1205.00€
943.34€ / 1mL
Risparmia 261.66€
21% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
12643687
View Documents
Epredia™
RM-9104-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
938.00€
649.33€ / 12mL
Risparmia 288.67€
30% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Cyclin D1 or PRAD-1 or bcl-1 is one of the key cell cycle regulators, and functions in association with cdk4 and/or cdk6 by phosphorylating the Rb protein. It is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms including mantle cell lymphomas (MCL).
Host Species: Rabbit
Clone: SP4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: MAD109 cells, breast CA or mantle cell lymphoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Specifications
Specifications
Cyclin D1/Bcl-1
Western Blot
Unconjugated
IVD
A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
SP4
Monoclonal
Rabbit
Cell Cycle
Primary
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.