Learn More
Cyclobutanecarboxylic acid chloride, 99%
Codice prodotto. 10487573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10487573
Marca: Thermo Scientific Acros 110910010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5006-22-4 | C5H7ClO | 118.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5006-22-4
Formula molecolare C5H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 118.56
Numero MDL MFCD00001319
InChI Key JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclobutanecarboxylic acid chloride, cyclobutanecarbonylchloride, cyclobutane carbonyl chloride, cyclobutane-1-carbonyl chloride, cyclobutancarbonylchlorid, cyclobutylcarbonylchloride, cyclobutancarbonyl chloride, cyclobutyl carbonylchloride, cyclobutylcarbonyl chloride, acmc-1aqy1
PubChem CID 78705
IUPAC Name cyclobutanecarbonyl chloride
SMILES C1CC(C1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclobutanecarboxylic acid chloride
Colore Colorless
Densità 37g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C
Punto d'infiammabilità 37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C4H7COCl
Indice di rifrazione 1.4545 to 1.4565
Quantità 1 g
Beilstein 09, 5
Peso formulazione 118.56
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclobutanecarboxylic acid chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.