Learn More
Cyclobutyl bromide, 97%, pure
Codice prodotto. 10521161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10521161
Marca: Thermo Scientific Acros 320500010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4399-47-7
Formula molecolare C4H7Br
Molecular Weight (g/mol) 135.01
Numero MDL MFCD00001317
InChI Key KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
PubChem CID 78110
IUPAC Name bromocyclobutane
SMILES C1CC(C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclobutyl bromide
Colore Colorless
Densità 1.4300g/mL
Punti di ebollizione 108.0°C
Punto d'infiammabilità 22°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C4H7Br
Indice di rifrazione 1.4776 to 1.4797
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.43
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 135.01
Percent Purity 97%
Grado Pure
Forma fisica Liquid