Learn More
α-Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11454502 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11454502 1 g
11464502 5 g
11474502 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454502 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219005201
Identificatori chimici
CAS 10016-20-3
Formula molecolare C36H60O30
Molecular Weight (g/mol) 972.846
InChI Key HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexaamylose, cyclomaltohexose, .alpha.-cyclodextrin, schardinger alpha-dextrin, .alpha.-dextrin, .alpha.-cycloamylose, bdbm4, dextrin, .alpha.-cyclo, .alpha.-schardinger dextrin
PubChem CID 320760
SMILES C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico α-Cyclodextrin
Colore White
Quantità 1 g
Peso formulazione 972.9
Forma fisica Powder