Learn More
Cyclohexane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Descrizione
C6H12, CAS Number-110-82-7, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:29005, Colorless, 84.15g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6.5 deg.C, 3814, 84.162, Amber glass bottle, Liquid, 8078, C1CCCCC1, 2.9, 104mbar at 20 deg.C, 0.94 mPaS at 20 deg.C
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 6.5°C |
| CAS | 110-82-7 |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 81°C |
| Quantità | 25 L |
| Imballaggio | Metal Can |
| Forma fisica | Liquido |
| Formula molecolare | C6H12 |
| Numero MDL | 3814 |
| Pressione del vapore | 104 mbar at 20°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cyclohexane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.