missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclohexane, Fluka™

Codice prodotto. 15969467 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15969467

Marca: Honeywell-Fluka R15845ML

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Analytical standard, reference material

Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.

  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Cyclohexane
Imballaggio Glass Bottle
CAS 110-82-7
Colore Incolore
Punto di fusione 6.4°C
Punti di ebollizione 81°C (1.013 hPa)
Quantità 5 mL
Grado Analytical Standard
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato