Learn More
Cyclohexane, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15653890
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
30kg
5L
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15653890
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 331171L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., reagente ACS, ≥99,5% (GC)
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-82-7
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Numero MDL MFCD00003814
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC Name cicloesano
SMILES C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexane
Punto di fusione 4°C to 7°C
Densità 0.779g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 79°C to 81°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.09
Punto d'infiammabilità −18°C (−.4°F)
Punto di combustione 500°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione n20/D 1.4250 to 1.4280
Residuo dopo l'evaporazione 0 to 0.001%
Pressione del vapore 168.8mmHg (37.7°C), 77mmHg (20°C)
Numero UN UN1145
Beilstein 1900225
Peso formulazione 84.16g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.