Learn More
Cycloheximide, from Microbial, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11388499 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Codice prodotto. Quantità
11388499 1 g
1 options
Codice prodotto. 11388499
Marca: MP Biomedicals 0210018301
Identificatori chimici
CAS 66-81-9
Formula molecolare C15H23NO4
Molecular Weight (g/mol) 281.35
Numero MDL MFCD00082346
InChI Key YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Sinonimo cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
IUPAC Name 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidine-2,6-dione
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cycloheximide
Nota nome from Microbial; ∽800μg/mg
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥94%
Quantità 1 g
Peso formulazione 281.35
Forma fisica Powder