Learn More
Cyclohexyl 2-chloroacetate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10426662
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10426662
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM03519DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 6975-91-3
Formula molecolare C8H13ClO2
Molecular Weight (g/mol) 176.64
Numero MDL MFCD00084989
InChI Key IBFHBLOKQVCABG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexyl chloroacetate, cyclohexyl chloroacetate #, 1-chloroacetyl oxy cyclohexane, chloroacetic acid cyclohexyl ester, chloroacetic acid, cyclohexyl ester, acetic acid, 2-chloro-, cyclohexyl ester
PubChem CID 228008
IUPAC Name cyclohexyl 2-chloroacetate
SMILES C1CCC(CC1)OC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexyl 2-chloroacetate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare ClCH2CO2C6H11
Quantità 1 g
Peso formulazione 176.64
Percent Purity 97%