Learn More
RETSCH Cyclones
Codice prodotto. 11984272 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Include:
250, 500 mL Sample Bottles, Filter Bag
250, 500 mL Sample Bottles, Filter Bag, Connection for Vacuum Cleaner
3 L Collecting Receptacle, Filter Bag
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11984272
Marca: RETSCH 22.935.0017
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Cyclone
Diametro (sistema metrico) 36 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For ZM 200
Include 250, 500 mL Sample Bottles, Filter Bag, Connection for Vacuum Cleaner