Learn More
Cyclooctanone, 98%
Codice prodotto. 10289393 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10289393
Marca: Thermo Scientific Acros 111445000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 502-49-8 | C8H14O | 126.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 502-49-8
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.2
Numero MDL MFCD00001754
InChI Key IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
PubChem CID 10403
IUPAC Name cyclooctanone
SMILES C1CCCC(=O)CCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclooctanone
Nota nome 98%
Punto di fusione 39.0°C to 44.0°C
Colore Colorless to White
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 195.0°C to 197.0°C
Punto d'infiammabilità 74°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C8H14(=O)
Quantità 500 g
Beilstein 07, 21
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclooctanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.