Learn More
Cyclooctanone, 98%
Codice prodotto. 11469946
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11469946
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20911.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 502-49-8 | C8H14O | 126.199 g/mol
Cyclooctanone is a aliphatic cycle that exhibited inhibitory activity towards aldosterone synthase, a promising therapeutic target for the treatment of cardiovascular diseases related to abnormally high aldosterone level. It is also used in the synthesis of 14-membered lactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water at 20°C 15g/L. Soluble in acetone, alcohol, chloroform, methanol and benzene.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep ignition sources away.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 502-49-8
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.199
Numero MDL MFCD00001754
InChI Key IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
PubChem CID 10403
IUPAC Name cyclooctanone
SMILES C1CCCC(=O)CCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclooctanone
Punto di fusione 37°C to 44°C
Densità 0.96
Punti di ebollizione 195°C to 197°C
Punto d'infiammabilità 72°C (161°F)
Odore Pleasant
Quantità 25 g
Numero UN UN1759
Beilstein 1280738
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20°C 15g/L. Soluble in acetone,alcohol,chloroform,methanol and benzene.
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 98%