Learn More
Cyclopentadienylthallium
Codice prodotto. p-7049306
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11321479
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013958.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 34822-90-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34822-90-7
Numero MDL MFCD00134141
Sinonimo Thallium cyclopentadienide
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentadienylthallium
Punto di fusione (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Numero UN UN1707
Peso formulazione 269.47
Sensibilità Air Sensitive