Learn More
Cyclopentanecarboxaldehyde, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10663985 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10663985
Marca: Thermo Scientific Acros 425910010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 872-53-7 | C6H10O | 98.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-53-7
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.14
InChI Key VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentanecarboxaldehyde, cyclopentanealdehyde, cyclopentancarbaldehyd, cyclopentylformaldehyde, formylcyclopentane, cyclopentyl aldehyde, 1-formylcyclopentane, cyclopentane-1-carboxaldehyde, cyclopentanecaboxaldehyde, cyclopentanecarboaldehyde
PubChem CID 70106
IUPAC Name cyclopentanecarbaldehyde
SMILES C1CCC(C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentanecarboxaldehyde
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9190g/mL
Punti di ebollizione 140.0°C to 141.0°C
Punto d'infiammabilità 28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H9CHO
Indice di rifrazione 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.919
Stabilizzatore 0.1 wt% hydroquinone
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentanecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.