Learn More
Cyclopentanecarboxylic Acid, 98+%
Codice prodotto. 10375740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10375740
Marca: Thermo Scientific 111491000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3400-45-1 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3400-45-1
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Numero MDL MFCD00001371
InChI Key JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
PubChem CID 18840
IUPAC Name cyclopentanecarboxylic acid
SMILES C1CCC(C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentanecarboxylic acid
Nota nome 98+%
Punto di fusione 4.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 216.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H9CO2H
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.5450
Quantità 100 g
Beilstein 09, 6
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/100mL. Other solubilities: soluble in alcohols, methylene chloride, acetone,, toluene
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentanecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.