Learn More
Cyclopentanone, 99+%, pure
Codice prodotto. 10736521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10736521
Marca: Thermo Scientific Acros 111532500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 120-92-3 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-92-3
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00001409
InChI Key BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy
PubChem CID 8452
ChEBI CHEBI:16486
IUPAC Name cyclopentanone
SMILES O=C1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentanone
Punto di fusione -51.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C to 131.0°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H8(=O)
Indice di rifrazione 1.4360 to 1.4380
Quantità 250 mL
Beilstein 07,5
Indice di Merck 15,2738
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: 301g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,acetone and ether
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 99+%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.