Learn More
Cyclopentyl bromide, 98%
Codice prodotto. 10305890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
Codice prodotto. 10305890
Marca: Thermo Scientific undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-43-9
Formula molecolare C5H9Br
Molecular Weight (g/mol) 149.03
Numero MDL MFCD00001359
InChI Key BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
PubChem CID 8728
IUPAC Name bromocyclopentane
SMILES C1CCC(C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentyl bromide
Nota nome 98%
Colore Yellow to Brown
Densità 1.3900g/mL
Punti di ebollizione 137°C to 139°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H9Br
Indice di rifrazione 1.4881 to 1.4901
Quantità 250 mL
Beilstein 05, 19
Gravità specifica 1.39
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 149.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentyl bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.