Learn More
Cyclopentyl methyl ether, 99.9+%, extra pure, stabilized
Codice prodotto. p-4258920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10589213 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10268423 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10157283 1 L Bottiglia in vetro 1L
11340906 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10589213 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396130500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5614-37-9
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD08276401
InChI Key SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC Name methoxycyclopentane
SMILES COC1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentyl methyl ether
Nota nome Stabilized
Punto di fusione -140.0°C
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 106.0°C
Punto d'infiammabilità −1°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.9% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H9OCH3
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Quantità 50 mL
Residuo dopo l'evaporazione 0.01% max.
Indice di Merck 15,2742
Gravità specifica 0.86
Stabilizzatore 50ppm (BHT) approximately
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 99.9+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentyl methyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.