Learn More
Cyclopentylamine, 99+%
Codice prodotto. 10162641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10162641
Marca: Thermo Scientific Acros 111591000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-03-8
Formula molecolare C5H11N
Molecular Weight (g/mol) 85.15
Numero MDL MFCD00001380
InChI Key NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
IUPAC Name cyclopentanamine
SMILES NC1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentylamine
Nota nome 99+%
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 106°C to 108°C
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H9NH2
Indice di rifrazione 1.4482 to 1.4502
Quantità 100 g
Beilstein 12,4
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely miscible with water
Peso formulazione 85.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid