missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclophosphamide, MedChemExpress

Codice prodotto. 16441856
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16441856

Marca: Medchem Express HY17420

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cyclophosphamide is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic activity, a immunosuppressant.

Cyclophosphamide is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic activity, a immunosuppressant.

Specifica

Materiale o nome chimico Cyclophosphamide
Forma fisica Solid
CAS 50-18-0
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H15Cl2N2O2P
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 38 mg/mL (145.54 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (127.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClCCN(CCCl)P1(OCCCN1)=O
Molecular Weight (g/mol) 261.09
Peso formulazione 261.09
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato