Learn More
Cyclopropyl bromide, 99%
Codice prodotto. 10447870 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10447870
Marca: Thermo Scientific Acros 111640050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4333-56-6 | C3H5Br | 120.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4333-56-6
Formula molecolare C3H5Br
Molecular Weight (g/mol) 120.98
Numero MDL MFCD00001271
InChI Key LKXYJYDRLBPHRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropyl bromide, cyclopropane, bromo, cyclopropylbromide, bromo-cyclopropan, bromo-cyclopropane, cyclopropylbrornide, bromanylcyclopropane, pubchem14417, bromocyclopropane, acmc-1aii5
PubChem CID 78037
IUPAC Name bromocyclopropane
SMILES C1CC1Br
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropyl bromide
Nota nome 99%
Colore Colorless
Densità 1.5100g/mL
Punto d'infiammabilità -7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3H5Br
Indice di rifrazione 1.4590 to 1.461
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.51
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 120.98
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopropyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.