missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclosporin A, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
200mg
500mg
Descrizione
Cyclosporin A (Cyclosporine A) is an immunosuppressant which binds to the cyclophilin and inhibits phosphatase activity of calcineurin with an IC50 of 5 nM. Cyclosporin A also inhibits CD11a/CD18 adhesion.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclosporin A |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 59865-13-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C62H111N11O12 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Cyclosporine A Ciclosporin A CsA |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 62.5 mg/mL (51.97 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (41.58 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto