Learn More
Cytiva Fluorofori CyDye™ DIGE: Kit base per etichettatura con colorazioni
Codice prodotto. 10066084 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 nmol of each: Cy2, Cy3, and Cy5
5 nmol di ciascuno: Cy2, Cy3 e Cy5
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 10066084
Marca: Cytiva 28934530
Consente il rilevamento di massimo tre campioni di proteine premarcati e standard sullo stesso gel per elettroforesi 2-D. I kit di marcatura Amersham CyDye™ DIGE Fluor Minimal contengono coloranti fluorescenti abbinati alle dimensioni e alla carica, progettati per rilevare le differenze di concentrazione delle proteine tramite la differenza di fluorescenza a due dimensioni (2-D) in elettroforesi su gel, utilizzando il sistema Ettan DIGE.
  • Size- and charge-matched dyes enable co-migration of labeled samples within the gel
  • Bright and highly sensitive dyes allow the use of the minimal labeling technique
  • Minimal loss of signal during labeling, separation, and scanning
  • No change in signal over wide pH range used during first-dimension (IEF) separation
  • Discrete signal from each fluor with minimal cross-talk contributes to high accuracy
All minimal dyes allow the labeling of 50μg protein per labeling reaction. Minimal Dye Labeling Kits contain 2nmol or 5nmol of each of the minimal dyes.
For general 2-D applications where sufficient amounts of sample are available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Solid
Da utilizzare con (applicazione) The Scarce Sample Labeling Kit is designed to be used for applications in which only small amounts of sample are available, for example, in laser capture microdissection, detects up to 3 prelabeled protein samples, standard on the same 2-D electrophoresis gel
Quantità 2 nmol of each: Cy2, Cy3, and Cy5
Product Type Amersham CyDye DIGE Fluor Minimal Dye Labeling Kit
Contenuto kit 2nM of CyDye DIGE Fluor minimal labeling kit (Cy2, Cy3 and Cy5)
Content And Storage -15°C to -30°C
Colore Blue, Green, Red
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cy2, Cy3, Cy5