Learn More
Cytiva Fluorofori CyDye™ DIGE: Kit base per etichettatura con colorazioni
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 nmol of each: Cy2, Cy3, and Cy5
5 nmol di ciascuno: Cy2, Cy3 e Cy5
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
- Size- and charge-matched dyes enable co-migration of labeled samples within the gel
- Bright and highly sensitive dyes allow the use of the minimal labeling technique
- Minimal loss of signal during labeling, separation, and scanning
- No change in signal over wide pH range used during first-dimension (IEF) separation
- Discrete signal from each fluor with minimal cross-talk contributes to high accuracy
All minimal dyes allow the labeling of 50μg protein per labeling reaction. Minimal Dye Labeling Kits contain 2nmol or 5nmol of each of the minimal dyes.
For general 2-D applications where sufficient amounts of sample are available.
Specifica
Specifica
| Formato | Solido |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni 2-D generiche con quantità di campione sufficienti, rilevamento di fino a tre campioni di proteine premarcati e standard sullo stesso gel per elettroforesi 2D |
| Quantità | 5 nmol di ciascuno: Cy2, Cy3 e Cy5 |
| Product Type | Kit di marcatura minima dei fluorofori Amersham CyDye DIGE |
| Contenuto kit | Kit di marcatura minima dei fluorofori CyDye DIGE da 5 nm (Cy2, Cy3 e Cy5) |
| Content And Storage | Da -15° a 30 °C |
| Colore | Blu, verde, rosso |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo||
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico..
- P330-Sciacquare la bocca.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.