Learn More
Cytiva CyDye™ Fluors Fluorophores
Codice prodotto. 11570744 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
150 μg
Dimensione della confezione:
150µg
Codice prodotto. 11570744
Marca: Cytiva 25900472
Tolerant of pH levels that range from 3-10 for use in a variety of applications at biologically relevant pHs
  • Dyes are DMSO tolerant and photostable
  • QC tested
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Intervallo di pH 3 to 10
Product Type NHS ester Cy3
Forma Solid
Quantità 150 μg
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cy3