missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyhalothrin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30326378
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30326378

Marca: Dr. Ehrenstorfer DREA11859450AL1000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Cyhalothrin
CAS 68085-85-8
Nomi componenti o analita Cyhalothrin
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C23 H19 Cl F3 N O3
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester (9CI), Clocythrin, Coopertix, Cyhalothrin, Gongfu, Grenade, ICI-PP 563, PP 563, Saber, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, α-Cyhalothrin
InChI Formula InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)C(F)(F)F)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
IUPAC Name [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 449.85
Quantità 1 mL
Peso formulazione 449.1006 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato