Learn More
Thermo Scientific Chemicals Al-24 Crucible, Cylindrical, Flat Base;Height x OD x ID (mm), 40 x 30 x 26;Vol (ml), 20
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
20 mL
40 mL
60 mL
110 mL
225 mL
600 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
16mm
26mm
30mm
36mm
50mm
55mm
73mm
Diametro (sistema metrico) interno:
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
100mm
150mm
Altezza (sistema metrico):
20mm
30mm
35mm
40mm
65mm
75mm
85mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 50mm |
| Materiale | Al-24 |
| Quantità | 1 Piece |
| Capacità (sistema metrico) | 40 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 30mm |
| Altezza (sistema metrico) | 35mm |
| Product Type | Cylindrical Al-24 Crucibles |