Learn More
Sartorius™ Cylindrical Calibration Weight
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Massa:
200 g
2 kg
Dimensione della confezione:
200g
Pezzo
Descrizione
- Cylindrical weight
- Special steel
- Highly polished
- Non-magnetizable
- Highly corrosion-resistant
- Class F2 - suitable for use for traceability of OIML class M1 weights and lower
Specifica
Specifica
| Product Type | Calibration Weight |
| Classificazione | Class F2 - suitable for use for traceability of OIML class M1 weights and lower |
| Materiale | Special Steel |
| Materiale involucro | Plastic |
| Densità | 7,950kg/m3 |
| Massa | 200 g |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Laboratory scale |