Learn More
Kartell™ Provette per centrifuga cilindriche
Codice prodotto. 12667785
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
31 mL
48 ml
110 ml
Diametro (sistema metrico):
18 mm
24 mm
30 mm
40 mm
Forma:
Cilindrico
Conico
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 12667785
Marca: Kartell™ 0030100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta trasparenza, per migliore visibilità e buona resistenza alle sostanze chimiche. Le provette cilindriche per centrifuga autoclavabili Kartell™ offrono stabilità in un rotore adeguatamente bilanciato e sono adatte per l’utilizzo come provette di analisi convenzionali.
Manufactured from highly translucent polypropylene for enhanced visibility and good chemical resistance. Autoclavable, rimmed Kartell™ Centrifuge Tubes deliver stability in a properly balanced rotor and are suitable for use as a conventional test tube.
  • Solid polypropylene construction translates to safety and economy with reduced breakage in the lab
  • Withstands temperatures up to 120°C
  • Rimmed
  • Autoclavable
  • Doubles as a laboratory test tube*
*Cannot be used with naked flame
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con Centrifuge applications, conventional test tube
Autoclavabile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Forma del fondo Conical
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Product Type Provetta da centrifuga
RCF max 3000 x g