Learn More
KGW Isotherm™ Cylindrical Dewar Blue Metal Carrying Flasks
Codice prodotto. 10393281
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
500 ml
800 mL
2500 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
56mm
70 mm
80mm
130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10393281
Marca: KGW Isotherm™ 10220
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the cooling and storage of small samples such as liquid nitrogen, dry ice and other coolants in the laboratory.
  • High insulating ability
  • Easy handling
  • Made of borosilicate glass 3.3
  • Blue coated metal cover
  • Deliverable as fully silvered (standard), silvered with viewing stripes, or shortened
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 130 mm
Da utilizzare con (applicazione) Raffreddamento di campioni di dimensioni ridotte, Conservazione: azoto liquido (LN2), ghiaccio secco (CO2), altri refrigeranti
Altezza interno (sistema metrico) 290 mm
Altezza (sistema metrico) 345mm
Tasso di evaporazione fase statica 0.7L/d
Capacità (sistema metrico) 2500 mL
Diametro (sistema metrico) interno 110 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)