missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Ethylbenzoic acid, 97%

Codice prodotto. 10040540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10040540

Marca: Lenz Laborglasintrumente B0496601

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 619-64-7 | C9H10O2 | 150.18 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Identificatori chimici

CAS 619-64-7
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00002570
InChI Key ZQVKTHRQIXSMGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 4-ethyl, p-ethylbenzoic acid, 4-ethyl benzoic acid, 4-ethyl-benzoic acid, unii-9tkm8p0g6r, 9tkm8p0g6r, p-ethylbenzoate, 4-ethyl benzoate, 4-ethylbenzoicacid, p-ethylbenzoic acid;
PubChem CID 12086
IUPAC Name 4-ethylbenzoic acid
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico 4-Ethylbenzoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 110.0°C to 114.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5C6H4CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 09, 529
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato