Learn More
Kartell™ Vasi cilindrici con tappo con nervature
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Descrizione
Manufactured from HDPE for optimum strength in a lightweight container. Kartell™ Cylindrical Jars with Ribbed Cap offer an economical jar with low environmental impact for powders, pastes and solids.
- Exceptionally wide mouth bottles with insert and cap
- Ribbed cap for improved grip
- Leakproof
- Suitable for foodstuff per Framework Regulation (EC) 1935/2004 and Commission Regulation (EU) 10/2011
Specifica
Tipo di chiusura | Con nervatura |
Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
Product Type | Jar |
Capacità (sistema metrico) | 70 ml |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 36 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Indicato per polveri, campioni solidi, sostanze cremose o semisolide, cristalli e sostanze igroscopiche |
Include | Insert and Ribbed Cap |
Materiale | HDPE |
Certificazione/Conformità | Regolamento CE 1935/2004, Regolamento CE 10/2011 |