Learn More
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE or Glass Stir Bars
Codice prodotto. 11868852 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35mm
40 mm
45 mm
50 mm
50mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4,5 mm
4.5mm
6 mm
6mm
6 mm
7 mm
8mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11868852
Edge
Realizzate con interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE. Le ancorette di agitazione cilindriche Fisherbrand™ in PTFE sono autoclavabili.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 6mm
Lunghezza (sistema metrico) 35mm
Quantità 5/Pk.
Forma Cilindrico