Learn More
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE or Glass Stir Bars
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35mm
40 mm
45 mm
50 mm
50mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4,5 mm
4.5mm
6 mm
6mm
6 mm
7 mm
8mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
- Smooth, round profile for a wide variety of applications
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Quantità | 2/conf. |
| Forma | Cilindrico |
| Vedi altri risultati |