Learn More
Cowie Technology™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
7 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Quantità | Confezione da 5 |
| Forma | Cilindrico |