Learn More
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE Stir Bars
Codice prodotto. 16295711 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
127 mm
Diametro (sistema metrico):
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16295711
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE Stir Bars have a smooth, round profile. A Popular general purpose stirrer for a wide variety of applications
  • Encapsulated PTFE
  • Alnico V Magnet Core
  • Polished finish to reduce pick-up and contamination
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Easy to clean
Specifica
Descrizione Fisherbrand Cylindrical PTFE Stir Bars
Temperature Range (Metric) -200°C to +280°C
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale PTFE with Alnico V Magnet Core
Quantità 1