Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Coated Rare Earth Core Stir Bars, Cylindrical
Codice prodotto. 16275731 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
20 mm
30 mm
50 mm
Diametro (sistema metrico):
4.5 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 16275731
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use for significantly increased magnetic strength and resistance to demagnetization. Rare earth stir bars are easily identified by a chemically inert carbon black spot.
  • Use rare earth magnets for significantly increased magnetic strength compared to those using AlNiCo magnets
  • Samarium-cobalt core is resistant to demagnetization
  • Identified by a chemically inert, carbon black spot
The high magnetic coupling power of rare earth stir bars may cause abrasion of the PTFE coating against the base of the container. When stirring arrays are used, as in multi-well plates, lateral interaction between stir bars may be observed.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore White
Descrizione PTFE encapsulated Samarium-Cobalt magnet core
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Quantità 2/Pk.
Forma Cylinder