Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Coated Rare Earth Core Stir Bars, Cylindrical
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
20 mm
30 mm
50 mm
Diametro (sistema metrico):
4.5 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Use rare earth magnets for significantly increased magnetic strength compared to those using AlNiCo magnets
- Samarium-cobalt core is resistant to demagnetization
- Identified by a chemically inert, carbon black spot
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | White |
| Descrizione | PTFE encapsulated Samarium-Cobalt magnet core |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Diametro (sistema metrico) | 4.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Quantità | 2/Pk. |
| Forma | Cylinder |