Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE Turbo con interno integrato
Codice prodotto. 16235721 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 mm
12 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 16235721
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per una forza magnetica e una resistenza alla smagnetizzazione significativamente maggiori. Le ancorette di agitazione in terre rare sono facilmente identificabili grazie ad un punto nero in carbonio chimicamente inerte.
  • Use rare earth magnets for significantly increased magnetic strength compared to those using AlNiCo magnets
  • Samarium-cobalt core is resistant to demagnetization
  • Identified by a chemically inert, carbon black spot
The high magnetic coupling power of rare earth stir bars may cause abrasion of the PTFE coating against the base of the container. When stirring arrays are used, as in multi-well plates, lateral interaction between stir bars may be observed.
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Nucleo magnetico in samario-cobalto incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Quantità 2/conf.
Forma Cilindrico