Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001270
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
DURAN™ Tubing | |
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Laboratory Flange 100 | |
Cylindrical | |
105 mm |
1000 mL | |
205 mm | |
Reaction vessel | |
Round |