Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom
Codice prodotto. 11562184
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Include:
Laboratory Flange 100
Laboratory Flange 150
Laboratory Flange 200
Laboratory Flange 60
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11562184
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001276
Solo null disponibili
Specifica
Descrizione DURAN™ Tubing
Capacità (sistema metrico) 3 L
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 310 mm
Include Laboratory Flange 100
Product Type Reaction vessel
Forma Cylindrical
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 160 mm