Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001588
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
DURAN™ Tubing | |
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Laboratory Flange 200 | |
Cylindrical | |
215 mm |
10 L | |
450 mm | |
Reaction vessel | |
Round |