Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Include:
Laboratory Flange 100
Laboratory Flange 150
Laboratory Flange 200
Laboratory Flange 60
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | DURAN™ Tubing |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 465 mm |
| Include | Laboratory Flange 200 |
| Product Type | Reaction vessel |
| Forma | Cylindrical |
| Forma del fondo | Round |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 315 mm |