Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom
Codice prodotto. 11582184
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Include:
Laboratory Flange 100
Laboratory Flange 150
Laboratory Flange 200
Laboratory Flange 60
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11582184
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001473
Solo null disponibili
Specifica
Descrizione DURAN™ Tubing
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Include Laboratory Flange 150
Product Type Reaction vessel
Forma Cylindrical
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 160 mm