Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Threaded
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
3 L
5 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
DURAN™ tubing, cylindrical shape with graduation and laboratory flange LF. Thermostatic jacket with either GL 14, GL 18, KF 15 or KF 25 connectors.
Specifica
Specifica
| Descrizione | DURAN™ Tubing |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 430 mm |
| Include | Laboratory Flange 150 |
| Product Type | Reaction vessel |
| Forma | Cylindrical |
| Forma del fondo | Flat |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 190 mm |