Learn More
BRAND™ Ancorette magnetiche cilindriche in PTFE con perno ad anello
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 mm
12 mm
15 mm
H 20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
8.5 mm
10 mm
11 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- In PTFE.
- Cilindrici.
- Da utilizzare con recipienti dai fondi leggermente irregolari.
- Il perno ad anello riduce la superficie di contatto e permette il posizionamento ottimale dell'agitatore.
- Manufactured from PTFE.
- Cylindrical shape.
- For use with vessels that have slightly uneven bottoms.
- Pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For vessels with slightly uneven bottoms |
| Diametro (sistema metrico) | 4.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 10/Pk. |
| Forma | Cylinder |