Learn More
Kartell™ Ancoretta cilindrica
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
11.68 mm
14.80 mm
19.60 mm
24.61 mm
29.88 mm
40 mm
49.90 mm
60.16 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4.57 mm
4.66 mm
6 mm
6.16 mm
7.87 mm
8 mm
9.62 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Features rounded shape with smooth walls.
- PTFE-coated magnet
- Magnetic field causes stirring bar to spin very quickly
- Non-stick, non-reactive and hydrophobic
- Highly resistant to thermo-shock
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Descrizione | Magnet PTFE Coated |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6 mm |
| Quantità | 10/conf. |
| Forma | Cilindrico/arrotondato, Sphere |