Learn More
KARTELL Cylindrical Test Tube
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Tight screw cap
- Taking into consideration the different applications, they are available in sterile single packed or non-sterile multi-packed.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Forma | Cylindrical |
| Quantità | 500 pcs. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Graduated | No |
| Product Type | Test Tube |